Tisk…
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR9900-1G OR9900-25G OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA 1240 CZK
APOSOR9900-1G APOSOR9900-25G APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
2,2'-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Bod varu: 90…92 °C/0,02mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044660
CAS číslo: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,II