1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromonitrobenzene
OR9891-100G
OR9891-10G
OR9891-25G
APOSOR9891-100GEA
2070
CZK
APOSOR9891-100G
APOSOR9891-10G
APOSOR9891-25G
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₄BrNO₂ Bod varu: 261 °C Bod tání: 40…42 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007045 CAS číslo: 577-19-5 EINECS: 209-409-0 UN: 3459 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...