Tisk…
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-amidoxime
OR9886-1G OR9886-5G
APOSOR9886-1GEA 2480 CZK
APOSOR9886-1G APOSOR9886-5G
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Vzorec: C₈H₈N₄O
Bod tání: 191…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366550
CAS číslo: 885950-24-3