Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
OR9884-1G
OR9884-5G
APOSOR9884-1GEA
622
CZK
APOSOR9884-1G
APOSOR9884-5G
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Vzorec:
C₉H₉NO₅ Bod tání: 65…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04125034 CAS číslo: 61873-93-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...