Tisk…
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
OR9882-1G OR9882-250MG OR9882-5G
APOSOR9882-1GEA 1990 CZK
APOSOR9882-1G APOSOR9882-250MG APOSOR9882-5G
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod tání: 102…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04125316
CAS číslo: 78587-72-1