Tisk…
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: [4-(Piperidin-1-yl)phenyl]methylamine
OR9881-1G OR9881-250MG
APOSOR9881-1GEA 11280 CZK
APOSOR9881-1G APOSOR9881-250MG
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659080
CAS číslo: 214759-73-6
UN: 2735
ADR: 8,III