Tisk…

5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9879-1G OR9879-500MG OR9879-5G
APOSOR9879-1GEA 2690 CZK
APOSOR9879-1G APOSOR9879-500MG APOSOR9879-5G
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrO₃
Bod tání: 257…262 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093973
CAS číslo: 10242-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR