Tisk…
2-Amino-5-chlorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 3580 CZK
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-chlorophenol 97%
2-Amino-5-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Bod tání: 145…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093863
CAS číslo: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3