2-(Phenylsulphonyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9876-250G
OR9876-25G
OR9876-100G
APOSOR9876-250GEA
3230
CZK
APOSOR9876-250G
APOSOR9876-25G
APOSOR9876-100G
2-(Phenylsulphonyl)aniline
2-(Phenylsulphonyl)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO₂S Bod tání: 118…122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007706 CAS číslo: 4273-98-7 EINECS: 224-271-1 |