Tisk…
1,3,5-Trichlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9872-100G OR9872-1KG OR9872-500G
APOSOR9872-100GEA 582 CZK
APOSOR9872-100G APOSOR9872-1KG APOSOR9872-500G
1,3,5-Trichlorobenzene
1,3,5-Trichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Bod varu: 208 °C
Bod tání: 56…65 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000585
CAS číslo: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III