Tisk…
3-Hydrazinobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydrazinylbenzoic acid
OR9870-10G OR9870-25G OR9870-50G
APOSOR9870-10GEA 1660 CZK
APOSOR9870-10G APOSOR9870-25G APOSOR9870-50G
3-Hydrazinobenzoic acid
3-Hydrazinobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15
Bod tání: 191…194 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191447
CAS číslo: 38235-71-1