Tisk…
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9867-10G OR9867-1G OR9867-5G
APOSOR9867-10GEA 22780 CZK
APOSOR9867-10G APOSOR9867-1G APOSOR9867-5G
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₈O₃
MW: 222,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659534
CAS číslo: 408340-71-6