Tisk…
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9865-1G OR9865-2.5G
APOSOR9865-1GEA 4200 CZK
APOSOR9865-1G APOSOR9865-2.5G
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Vzorec: C₂₀H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 7466-45-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III