Tisk…
3-Nitrosalicylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
OR9864-1G OR9864-25G OR9864-100G
APOSOR9864-1GEA 622 CZK
APOSOR9864-1G APOSOR9864-25G APOSOR9864-100G
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
MW: 183.1183 g/mol
Bod tání: 142…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024240
CAS číslo: 85-38-1