Tisk…

2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9857-1G OR9857-5G
APOSOR9857-1GEA 3020 CZK
APOSOR9857-1G APOSOR9857-5G
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466332
CAS číslo: 33575-83-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR