Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9853-1G
OR9853-500MG
OR9853-5G
APOSOR9853-1GEA
4770
CZK
APOSOR9853-1G
APOSOR9853-500MG
APOSOR9853-5G
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO₃ Bod tání: 86…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06204958 CAS číslo: 19614-15-4 |