Tisk…
3-Benzylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9849-5G OR9849-1G
APOSOR9849-5GEA 23580 CZK
APOSOR9849-5G APOSOR9849-1G
3-Benzylaniline
3-Benzylaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310782
CAS číslo: 61424-26-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III