Tisk…
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxybenzohydrazide
OR9848-10G OR9848-1G OR9848-5G
APOSOR9848-10GEA 10980 CZK
APOSOR9848-10G APOSOR9848-1G APOSOR9848-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,18 g/mol
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797386
CAS číslo: 41697-08-9