Tisk…
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 1,6-dihydro-6-oxo-2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
OR9847-1G OR9847-5G
APOSOR9847-1GEA 870 CZK
APOSOR9847-1G APOSOR9847-5G
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₃
MW: 244,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00695462
CAS číslo: 55613-22-4