Tisk…
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9842-1G OR9842-5G OR9842-10G
APOSOR9842-1GEA 622 CZK
APOSOR9842-1G APOSOR9842-5G APOSOR9842-10G
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02186220
CAS číslo: 67625-38-1