Tisk…
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9839-250MG OR9839-500MG OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA 2900 CZK
APOSOR9839-250MG APOSOR9839-500MG APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₂
MW: 211,65 g/mol
Bod tání: 142…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797375
CAS číslo: 5196-95-2