4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9835-1G
OR9835-5G
APOSOR9835-1GEA
4630
CZK
APOSOR9835-1G
APOSOR9835-5G
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₅N₃O Bod tání: 119…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797387 CAS číslo: 100933-82-2 |