Tisk…
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9825-1G OR9825-500MG
APOSOR9825-1GEA 8930 CZK
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797373
CAS číslo: 41870-82-0