Tisk…
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9823-1G OR9823-250MG
APOSOR9823-1GEA 6020 CZK
APOSOR9823-1G APOSOR9823-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₃
Bod tání: 269…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01411768
CAS číslo: 56406-26-9