Tisk…
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
OR9818-1G OR9818-5G
APOSOR9818-1GEA 1700 CZK
APOSOR9818-1G APOSOR9818-5G
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797379
CAS číslo: 206548-14-3