Tisk…
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Benzo-15-crown-5
OR9809-1G OR9809-5G
APOSOR9809-1GEA 2070 CZK
APOSOR9809-1G APOSOR9809-5G
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Vzorec: C₁₄H₂₀O₅
MW: 268,31 g/mol
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005945
CAS číslo: 14098-44-3