Tisk…

4-Chliranilin

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 4770 CZK
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Chliranilin
4-Chliranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
Bod varu: 232 °C
Bod tání: 67…72 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007835
CAS číslo: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR