Tisk…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9802-1G OR9802-5G
APOSOR9802-1GEA 1670 CZK
APOSOR9802-1G APOSOR9802-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₄
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368016
CAS číslo: 112809-25-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III