Tisk…
2-Acetyl-5-methylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9799-10G OR9799-25G OR9799-100G
APOSOR9799-10GEA 622 CZK
APOSOR9799-10G APOSOR9799-25G APOSOR9799-100G
2-Acetyl-5-methylthiophene
2-Acetyl-5-methylthiophene
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Bod varu: 65…67 °C/1mmHg
Bod tání: 24…28 °C
Hustota: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014529
CAS číslo: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
UN: 3335
ADR: 9,III