Tisk…
3-Butoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9793-1G OR9793-500MG OR9793-5G
APOSOR9793-1GEA 3970 CZK
APOSOR9793-1G APOSOR9793-500MG APOSOR9793-5G
3-Butoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01143605
CAS číslo: 93351-38-3