Tisk…
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9789-250MG OR9789-50MG
APOSOR9789-250MGEA 5030 CZK
APOSOR9789-250MG APOSOR9789-50MG
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139520
CAS číslo: 119448-82-7