Tisk…
Ethyl 2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl ureidoacetate
OR9785-1G OR9785-5G
APOSOR9785-1GEA 3940 CZK
APOSOR9785-1G APOSOR9785-5G
Ethyl 2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Vzorec: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025456
CAS číslo: 6293-20-5