Tisk…
2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9783-1G OR9783-5G OR9783-25G
APOSOR9783-1GEA 622 CZK
APOSOR9783-1G APOSOR9783-5G APOSOR9783-25G
2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
2-Chloro-6-methylpyrazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod varu: 83 °C/35mmHg
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055032
CAS číslo: 38557-71-0