Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9779-1G OR9779-250MG
APOSOR9779-1GEA 1620 CZK
APOSOR9779-1G APOSOR9779-250MG
1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Nitrophenyl)-1,2-propandione
Vzorec: C₉H₇NO₄
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01882876
CAS číslo: 6159-25-7