Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9777-250MG
OR9777-50MG
APOSOR9777-250MGEA
5290
CZK
APOSOR9777-250MG
APOSOR9777-50MG
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₇H₁₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
137997-34-3 |