Tisk…
2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Oxo-4-phenylbutanoic acid
OR9775-100G OR9775-25G OR9775-5G
APOSOR9775-100GEA 17560 CZK
APOSOR9775-100G APOSOR9775-25G APOSOR9775-5G
2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
2-Oxo-4-phenylbutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Bod tání: 49 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00969471
CAS číslo: 710-11-2
EINECS: 211-916-7