2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9774-25G
OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA
4570
CZK
APOSOR9774-25G
APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Vzorec:
C₉H₁₁ClN₂O₂ MW: 214,65 g/mol Bod tání: 147…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082720 CAS číslo: 32022-38-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...