Tisk…

2-(2-Pyridyl)malondialdehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9773-1G OR9773-250MG
APOSOR9773-1GEA 2070 CZK
APOSOR9773-1G APOSOR9773-250MG
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Bod tání: 202…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216529
CAS číslo: 212755-83-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR