Tisk…
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR9771-100G OR9771-25G OR9771-5G
APOSOR9771-100GEA 744 CZK
APOSOR9771-100G APOSOR9771-25G APOSOR9771-5G
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673152
CAS číslo: 133627-45-9