Tisk…
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9767-100MG OR9767-1G OR9767-250MG
APOSOR9767-100MGEA 3340 CZK
APOSOR9767-100MG APOSOR9767-1G APOSOR9767-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane 97%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₄S
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060541
CAS číslo: 250726-93-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III