Tisk…
5-Iodoisatin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9765-100G OR9765-25G OR9765-5G
APOSOR9765-100GEA 7670 CZK
APOSOR9765-100G APOSOR9765-25G APOSOR9765-5G
5-Iodoisatin 97%
5-Iodoisatin
Vzorec: C₈H₄INO₂
Bod tání: 276…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016899
CAS číslo: 20780-76-1