Tisk…
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9762-100G OR9762-25G OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA 3770 CZK
APOSOR9762-100G APOSOR9762-25G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052917
CAS číslo: 21803-75-8