Tisk…
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9760-250MG OR9760-1G
APOSOR9760-250MGEA 622 CZK
APOSOR9760-250MG APOSOR9760-1G
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₆H₂₄BNO₂
Bod varu: 396 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08060504
CAS číslo: 852227-90-8