Tisk…
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9756-10G OR9756-1G OR9756-5G
APOSOR9756-10GEA 29530 CZK
APOSOR9756-10G APOSOR9756-1G APOSOR9756-5G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03421620
CAS číslo: 61226-20-8