Tisk…
4-Bromo-2-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9753-25G OR9753-5G OR9753-100G
APOSOR9753-25GEA 870 CZK
APOSOR9753-25G APOSOR9753-5G APOSOR9753-100G
4-Bromo-2-chloropyridine 98%
4-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Hustota: 1,734 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840756
CAS číslo: 73583-37-6