1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9743-100G
OR9743-250G
OR9743-25G
APOSOR9743-100GEA
3230
CZK
APOSOR9743-100G
APOSOR9743-250G
APOSOR9743-25G
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃Cl₂NO₂ Bod varu: 130 °C/8mmHg Bod tání: 65…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00456795 CAS číslo: 601-88-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...