Tisk…
2-Amino-6-bromophenol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxyaniline
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 4960 CZK
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromophenol 97+%
2-Amino-6-bromophenol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277300
CAS číslo: 28165-50-6