Tisk…
2-Amino-3-bromophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9739-1G OR9739-250MG OR9739-5G
APOSOR9739-1GEA 1660 CZK
APOSOR9739-1G APOSOR9739-250MG APOSOR9739-5G
2-Amino-3-bromophenol 95%
2-Amino-3-bromophenol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445676
CAS číslo: 116435-77-9