Tisk…
2-Bromo-6-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9738-100G OR9738-25G OR9738-5G
APOSOR9738-100GEA 2440 CZK
APOSOR9738-100G APOSOR9738-25G APOSOR9738-5G
2-Bromo-6-nitrophenol 98%
2-Bromo-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683216
CAS číslo: 13073-25-1