Tisk…
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 992 CZK
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
3-Bromo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445675
CAS číslo: 76361-99-4